Principaux documents
SYNA291922
Synthware vacuum or argon adapter with hose connection on side
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
Synthware A291922, inert gas adapter, vacuum adapter
1 EA
26,80 $
26,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
26,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
26,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A291922
Description générale
With hose connection on the side and male joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.