Principaux documents
SYNA251914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A251914, glass connecting adapter
1 EA
37,10 $
37,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
37,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
37,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A251914
Catégories apparentées
Description générale
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (19/22) is larger that the bottom joint (14/20).
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.