Documents
SPC00311
Sigma-Aldrich
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Informations légales
Product of SpiroChem.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable