Principaux documents
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Product of SpiroChem
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable