Principaux documents
SLWSST304
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SST304
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLWSST304 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
PTFE key
Fabricant/nom de marque
SST304
SciLabware
Orifice
4 mm , key
Bras latéral, D.E × épaisseur
10 mm × 1.5 mm
Diam. du robinet d'arrêt
18.8 mm
Diam. de la partie supérieure
18 mm
Description générale
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.