Principaux documents
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware SST3025
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
PTFE key
Fabricant/nom de marque
SST3025
SciLabware
Orifice
2.5 mm , key
Bras latéral, D.E × épaisseur
9 mm × 1.5 mm
Diam. du robinet d'arrêt
14.5 mm
Diam. de la partie supérieure
14 mm
Description générale
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.