Principaux documents
SLW2190/06M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2190/06M
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW2190/06M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
PTFE key
conical
Joint
joint stopper24/29
Fabricant/nom de marque
2190/06M
SciLabware
Capacité
500 mL
500 mL
Alésage du robinet d'arrêt
4.0 mm
Description générale
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.