Principaux documents
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2145/10M
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW2145/10M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Description
fits filter diam. 150 - 185 mm
Caractéristiques
long stem
Fabricant/nom de marque
2145/10M
SciLabware
Diam. du filtre
150—185 mm
L de la tige
150 mm
D.E. de la tige
8 mm
D.E. de la partie supérieure
105 mm
Description générale
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
  • Funnel stem length approximately 150mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.