SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 40 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1636/34MP
D.E. × L
18 mm × 180 mm
Taille du bouchon
18 mm
Capacité
28 mL
Épaisseur de la paroi
1.8 mm