Principaux documents
SLW1597/04D
Pyrex® Desiccator plate
plate size 200 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1597/04D
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit SLW1597/04D n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
metal
Fabricant/nom de marque
1597/04D
SciLabware
Taille de la plaque/du plateau
200 mm
Description générale
Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from metal
  • Plate perforated
  • For use with PYREX® vacuum and non-vacuum desiccators
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.