Principaux documents
SIK7909-10
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebisphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O6P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.12
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)Cc1ccc(cc1)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H12O6P2/c9-15(10,11)5-7-1-2-8(4-3-7)6-16(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clé InChI
ZURHBENZJDSCRG-UHFFFAOYSA-N
Application
This molecule is used as a crosslinking agent.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable