Principaux documents
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
1 G
764,00 $
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
764,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H37N3O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.58
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
764,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
liquid (colorless)
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Application
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we