Principaux documents
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
250 MG
279,00 $
1 G
799,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
279,00 $
1 G
799,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5BrO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
Brc1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H5BrO6/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
FLDATZLQLJIBDG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable