S996653
4-BROMO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,5-DIMETHYL-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrCl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.593
Numéro MDL:
Autres remarques