Principaux documents
S996343
4-METHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-M-TOLYLAMINO-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.696
Numéro MDL:
Autres remarques