Principaux documents
S994561
(4-(3-METHYL-BENZOYL)-PIPERAZIN-1-YL)-M-TOLYL-METHANONE
AldrichCPR
25MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.411
Numéro MDL:
90,30 $