Documents
S990485
4-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14Cl3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.633
Numéro MDL:
Autres remarques