Principaux documents
S986259
5-METHOXY-2-METHYLBENZOXAZOLE
AldrichCPR
S986259-1MG
183,00 $
183,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S986259-1MG
183,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.178
Numéro MDL:
183,00 $