Principaux documents
S985589
3-AMINO-4-CHLORO-N-DODECYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H31ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.977
Numéro MDL:
Autres remarques