Documents
S983772
3,3'-BIS(3-SULFOPROPYL)THIAMONOMETHINECYANINE HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.675
Numéro MDL:
Autres remarques