Principaux documents
S982954
ETHYL S-(1-PHENYLTETRAZOL-5-YL)THIOCARBONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.281
Numéro MDL:
Autres remarques