Principaux documents
S979007
2-(2-(4-BENZOYLAMINO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-ISOQUINOLINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.335
Numéro MDL:
Autres remarques