Documents
S976792
N-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-N-[4-(4-{[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}BENZYL)PHENYL]AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H30N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.596
Numéro MDL:
Autres remarques