Principaux documents
S976784
N-[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-N-[4-(4-{[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}BENZYL)PHENYL]AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.485
Numéro MDL:
Autres remarques