Principaux documents
S976504
2-ADAMANTAN-1-YL-ACETAMIDE
AldrichCPR
25MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.291
Numéro MDL:
227,00 $