Principaux documents
S974676
AR-G21 BENZO(C)PHENANTHRENE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S974676-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S974676-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.306
Numéro MDL:
146,00 $