Principaux documents
S97366
N-(2-HYDROXY-1-HYDROXYMETHYL-1-METHYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
S97366-100MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S97366-100MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.247
Numéro MDL:
90,30 $