Principaux documents
S971499
Q196 4,5-DINITRO-9,10-PHENANTHRENEQUINONE
AldrichCPR
S971499-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S971499-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H6N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.214
Numéro MDL:
261,00 $