Principaux documents
S968943
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-PIPERIDIN-1-YL-ETHYL)-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H17Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.619
Numéro MDL:
Autres remarques