Principaux documents
S96467
2,4,6-TRIMETHYL-BENZENESULFONIC ACID 2,4-DINITRO-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.352
Numéro MDL:
Autres remarques