Key Documents
S960438
1-O-METHYL-2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-ALPHA-D-GALACTOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.337
Numéro MDL:
Autres remarques