S95843
2-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID (2-F-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15FN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.375
Numéro MDL:
Autres remarques