Principaux documents
S958026
10-OXA-4-AZATRICYCLO(5.2.1.02,6)DECANE-3,5-DIONE
AldrichCPR
S958026-50MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S958026-50MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.166
Numéro MDL:
227,00 $