Principaux documents
S954446
DIETHYL 6,6'-DINITRO-2,2'-BIPHENYLDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.337
Numéro MDL:
Autres remarques