Principaux documents
S951463
ETHYL 5-CARBOXY-4-ETHYL-3-METHYL-2-PYRROLECARBOXYLATE
AldrichCPR
S951463-50MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S951463-50MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.246
Numéro MDL:
227,00 $