Principaux documents
S950378
(4-OXO-2-BUTEN-1-YL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20BrOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.282
Numéro MDL:
Autres remarques