Principaux documents
S942731
METHYL 11-(PHENYLSULFONYL)UNDECANOATE
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H28O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.485
Numéro MDL:
90,30 $