Principaux documents
S937231
METHYL N-PHENYL-N-(TRIFLUOROACETYL)ANTHRANILATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.274
Numéro MDL:
Autres remarques