Principaux documents
S935344
2-FORMAMIDO-3-THIOPHENECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S935344-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S935344-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.176
Numéro MDL:
261,00 $