Principaux documents
S930385
4-METHYL-1-(4-(4-NITROPHENYLAZO)PHENYL)PIPERIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.386
Numéro MDL:
Autres remarques