Principaux documents
S929069
4,4'-(2,3-DICHLOROPHENYLMETHYLENE)BIS(N,N-DIMETHYLANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.367
Numéro MDL:
Autres remarques