Principaux documents
S926337
METHYL 4-BENZYLOXYBENZOATE
AldrichCPR
S926337-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S926337-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.277
Numéro MDL:
37,90 $