Principaux documents
S924822
ANTHRANILIC (4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.359
Numéro MDL:
Autres remarques