Principaux documents
S921076
4-METHYLAZOBENZENE
AldrichCPR
S921076-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S921076-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.254
Numéro MDL:
261,00 $