Principaux documents
S919330
ALPHA,ALPHA-DIMETHYL-4-NITROBENZYL METHYL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.285
Numéro MDL:
Autres remarques