Principaux documents
S919144
2-NITRO-1-PHENYL-1-PROPANOL
AldrichCPR
S919144-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S919144-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.193
Numéro MDL:
261,00 $