Principaux documents
S917850
4-(1,1-DIMETHYL-2-NITROETHYL)PHENYL PHENYL SULFONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.382
Numéro MDL:
Autres remarques