Principaux documents
S916056
METHYL 3-(3-METHYL-2-OXOCYCLOHEXYL)PROPIONATE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.264
Numéro MDL:
37,90 $