Principaux documents
S911615
1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(5-NITRO-2-PYRIDYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.711
Numéro MDL:
Autres remarques