Principaux documents
S908800
4'-METHOXY-3'-(1-METHYLHEXYLAMINO)ACETANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.398
Numéro MDL:
Autres remarques